Learn More
Acide 2benzylthiazolidine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498748 250 mg 250mg
15478748 1 g 1g
15488748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62209.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 50739-30-5
Formule moléculaire C11H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 223.29
Numéro MDL MFCD09936775
Clé InChI SNFSDSLKMQQXDU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-benzylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
CID PubChem 4285155
Nom IUPAC Acide 2-benzyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CSC(CC2=CC=CC=C2)N1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Benzylthiazolidine-4-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.