Learn More
Acide 2-(benzylthio)-4-chlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 40183-35-5 |
| Formule moléculaire | C14 H11 Cl O2 S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11ClO2S/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | Acide 2-benzylsulfanyl-4-chlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.75 |
| Poids de la formule | 278.0168 |