Learn More
2-(benzylthio)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368715 5 g 5g
11378715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12274.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26524-88-9
Formule moléculaire C9H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.254
Numéro MDL MFCD00014039
Clé InChI ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
CID PubChem 77486
Nom IUPAC 2-benzylsulfanyléthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzylthio)ethanol
Point d’ébullition 168°C to 169°C (18 mmHg)
Formule linéaire C6H5CH2S(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.576
Quantité 5 g
Beilstein 2356895
Poids de la formule 168.25
Pourcentage de pureté 98%