Learn More
2-(benzylthio)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378715 25 g 25g
11368715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12274.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26524-88-9
Formule moléculaire C9H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.254
Numéro MDL MFCD00014039
Clé InChI ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
CID PubChem 77486
Nom IUPAC 2-benzylsulfanyléthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzylthio)ethanol
Point d’ébullition 168°C to 169°C (18 mmHg)
Formule linéaire C6H5CH2S(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.576
Quantité 25 g
Beilstein 2356895
Poids de la formule 168.25
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.