Learn More
Acide 2-biphénylcarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13478298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13478298 100 g Flacon en verre 100g
10713831 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13478298 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106271000
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-84-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002463
Clé InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
CID PubChem 70357
Nom IUPAC Acide 2-phénylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Biphenylcarboxylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 199.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09,669
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline