Learn More
2-Biphénylisocyanate, TRC
Code produit 30340628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3979131G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Formule moléculaire C13H9NO
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMILES O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
Nom IUPAC 1-isocanato-2-phénylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 195.21
Poids de la formule 195.0684