Learn More
2-Biphénylisocyanate, TRC
Code produit 30334622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334622 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334622 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB397913500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Formule moléculaire C13H9NO
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMILES O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
Nom IUPAC 1-isocanato-2-phénylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 195.21
Poids de la formule 195.0684