Learn More
Acide 2-(bis(2-(tert-butoxy)-2-oxoéthyl)amino)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(bis(2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)amino)acetic Acid |
| CAS | 171557-31-6 |
| Formule moléculaire | C14H25NO6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8-15(7-10(16)17)9-12(19)21-14(4,5)6/h7-9H2,1-6H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | acide 2-[bis[2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoéthyl]amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.35 |
| Poids de la formule | 303.1682 |