Learn More
2-(bis(3,5-di-tert-butyl-4-méthoxyphényl)phosphino)benzaldéhyde, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10037999 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
:
250mg ; Flacon en verre
Code produit. 10037999
Marque: Thermo Scientific Acros 435132500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Bis(3, 5-di-tert-Butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-21-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.0°C to 124.5°C
Couleur Jaune
Analyse élémentaire 74.22 to 80.41% C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C37H51O3P
Numéro MDL MFCD15143663
Quantité 250 mg
Synonyme 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6l, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, min
Clé InChI PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=C(C(=C3)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-bis(3,5-ditert-butyl-4-méthoxyphényl)phosphanylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 574.78
CID PubChem 71310909
Poids de la formule 574.78
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.