Learn More
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1] hept-5-ene, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450529 5 g 5g
15460529 250 mg 250mg
15440529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63698.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 188345-71-3 | C11H17NO2 | 195.262 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188345-71-3
Formule moléculaire C11H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.262
Numéro MDL MFCD22416354
Clé InChI ZATXHTCUZAWODK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15837921
Nom IUPAC tert-butyle 5-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Synonyme 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Poids de la formule 195.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide