Learn More
2-(Boc-amino)-4-méthylpyridine, 97 %
Code produit 15487587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487587 250 mg 250mg
15477587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35892.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90101-20-5
Formule moléculaire C11H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.261
Numéro MDL MFCD07776933
Clé InChI SABMAMDNSRZJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-4-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-4-methylpyridine, tert-butyl 4-methylpyridin-2-ylcarbamate, 4-methylpyridin-2-yl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, ambkkkkk140, tert-butyl 4-methyl-2-pyridinylcarbamate
CID PubChem 11063648
Nom IUPAC tert-butyl N-(4-méthylpyridine-2-yl)carbamate
SMILES CC1=CC(=NC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Point de fusion 118°C to 119°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%