Learn More
2-(Boc-amino)-5-bromothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488408
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488408 1 g 1g
15498408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61828.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-(Boc-amino)-5-bromothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405939-39-1
Formule moléculaire C8H11BrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.152
Numéro MDL MFCD07368614
Clé InChI OIBKBVFFZYCBAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-2-amino-5-bromothiazole, tert-butyl 5-bromothiazol-2-yl carbamate, tert-butyl 5-bromothiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, 5-bromo-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, carbamic acid, 5-bromo-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem8907, n-boc-2-amno-5-bromothazole, tert-butyl-5-bromothiazol-2-ylcarbamate
CID PubChem 21300388
Nom IUPAC N-(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-5-bromothiazole
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 279.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide