Learn More
2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11484490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484490 5 g 5g
11474490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-44-9
Formule moléculaire C11H13N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD07781163
Clé InChI JDQQNZYKHZVLAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-boc-amino-5-cyanopyridine, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-cyanopyridin-2-yl carbamate, 6-boc-amino nicotinonitrile, 6-boc-amino pyridine-3-carbonitrile, tert-butyl 5-cyano-2-pyridinylcarbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carbonitrile, tert-butoxy-n-5-cyano 2-pyridyl carboxamide, 5-cyano-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 42553119
Nom IUPAC tert-butyl N-(5-cyanopyridin-2-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine
Point de fusion 170°C to 175°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%