Learn More
2-(boc-amino)-5-(pentafluoroéthyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15450097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450097 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66291.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-5-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1580464-68-1
Formule moléculaire C12H13F5N2O2
Quantité 100 mg
Clé InChI ZASNKMWFNLRBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)(F)F
Nom IUPAC N-[5-(1,1,2,2,2-pentafluoroéthyl)pyridin-2-yl]carbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 312.24
CID PubChem 99728550
Poids de la formule 312.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide