Learn More
2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane, TRC
Code produit 30338360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338360 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB63014050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane
CAS 1000933-99-2
Formule moléculaire C12H21NO3
Quantité 50 mg
Synonyme (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1
Nom IUPAC N-(2-hidroxiespiro[3.3]heptan-6-il)carbamato de terc-butilo
Poids moléculaire (g/mol) 227.3
Poids de la formule 227.1521