Learn More
2-(Boc-amino)-6-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497467 5 g 5g
15487467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35121.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90101-22-7
Formule moléculaire C11H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD07776935
Clé InChI XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
CID PubChem 11367776
Nom IUPAC tert-butyl N-(6-méthylpyridine-2-yl)carbamate
SMILES CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Point de fusion 63°C to 64°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%