Learn More
Ester pinacol 2-(Boc-amino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442210 5 g 5g
11432210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29020.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 159624-15-4 | C17H26BNO4 | 319.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159624-15-4
Formule moléculaire C17H26BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.208
Numéro MDL MFCD03411943
Clé InChI LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2773231
Nom IUPAC tert-butyl N-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2 -yl)phényl]carbamate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 319.21
Pourcentage de pureté 97%