Learn More
Bromure de 2-(Boc-amino)éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481378 5 g 5g
15491378 250 mg 250mg
15471378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55211.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
N-t-Boc-2-bromoethylamine is a building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-t-Boc-2-bromoéthylamine est un bloc de construction pour la préparation d’espaceurs fluorés possédant un termini nucléophile et électrophile.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker à -20°C. Réactif avec agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39684-80-5
Formule moléculaire C7H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 224.10
Numéro MDL MFCD02683428
Clé InChI TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
CID PubChem 4103526
Nom IUPAC N-(2-bromoéthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Point de fusion 30°C to 32°C
Formule linéaire BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.1
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Bromoethyl)carbamic acid tert-butylester