Learn More
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404490 1 g 1g
11494480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50075.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 199296-40-7 | Molecular Formula: C11H14N2O3 | Molecular Weight: 222.244 g/mol
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde is used as active pharmaceutical ingredient or intermediates, fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif ou comme intermédiaire, produits chimiques fins.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199296-40-7
Formule moléculaire C11H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.244
Numéro MDL MFCD08064228
Clé InChI WZROBBWIJBBWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-formylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-formylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-formylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-formylpyridin-2-yl carbamic acid tert butyl ester, 2-boc-aminopyridine-5-aldehyde, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-carboxaldehyde, carbamicacid, n-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 6-aminonicotinaldehyde, 6-boc protected
CID PubChem 22034247
Nom IUPAC Tert-butyl N-(5-formylpyridine-2-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 222.25
Pourcentage de pureté 97%