Learn More
2-(Boc-amino)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483977 1 g 1g
15403987 250 mg 250mg
15493977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30741.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38427-94-0
Formule moléculaire C10H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.234
Numéro MDL MFCD03411622
Clé InChI ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
CID PubChem 11206349
Nom IUPAC tert-butyl N-pyridine-2-ylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Boc-amino)pyridine
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 95%