Learn More
2-Bromo-1,1,2-triphenylethylene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1,1,2-triphenylethylene |
| CAS | 1607-57-4 |
| Formule moléculaire | C20H15Br |
| Numéro MDL | MFCD00000135 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | Br/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 335.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |