Learn More
2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10689564
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10689564 250 mg 250mg
10699564 1 g 1g
10567054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10689564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09505CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3292-77-1
Formule moléculaire C5H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 206.06
Numéro MDL MFCD06411540
Clé InChI AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
CID PubChem 2795212
Nom IUPAC 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.06
Pourcentage de pureté 97%