Learn More
2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone, TRC
Code produit 30338793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338793 1 g 1g
30329798 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30338793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6884081G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Formule moléculaire C5H4BrNOS
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
SMILES BrCC(=O)c1nccs1
Nom IUPAC 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 206.06
Poids de la formule 204.9197