Learn More
2-Bromo-1,1'-biphényle, TRC
Code produit 30003942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003942 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6805505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBB-No. 1
CAS 2052-07-5
Formule moléculaire C12 H9 Br
Quantité 5 g
Synonyme PBB 1 (2-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 2-bromo-, Biphenyl, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-2-phenylbenzene, 2-Biphenyl bromide, 2-Biphenylyl bromide, 2-Bromobiphenyl, 2-Phenylbromobenzene, NSC 67353, PBB 1, m-Biphenyl bromide, o-Biphenyl bromide, o-Bromobiphenyl
Formule InChI InChI=1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Brc1ccccc1c2ccccc2
Nom IUPAC 1-bromo-2-phénylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 233.1
Poids de la formule 231.9888