Learn More
Bromhydrate de 2-bromo-1-(1-méthyl-1H-benzimidazol-5-yl)éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11320577 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10255244 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320577 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13655CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 944450-78-6
Formule moléculaire C10H10Br2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 334.011
Numéro MDL MFCD09817461
Clé InChI LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
CID PubChem 24229460
Nom IUPAC 2-bromo-1 -(1 -méthylbenzimidazol-5 -yl)éthanone ; bromhydrate
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 334.01
Pourcentage de pureté 97%