Learn More
2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-yl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10692433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692433 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10374562 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10692433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01405CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 19815-97-5
Formule moléculaire C10H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.08
Numéro MDL MFCD04972617
Clé InChI BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
CID PubChem 2795035
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-yl)éthanone
SMILES BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.08
Pourcentage de pureté 97%