Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-yl)éthan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit 10581692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581692 250 mg 250mg
10408002 1 g 1g
10123444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581692 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01305CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4629-54-3
Formule moléculaire C10H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.08
Numéro MDL MFCD00099402
Clé InChI CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
CID PubChem 2776171
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-yl)éthan-1-one
Poids de la formule 257.08
Pourcentage de pureté 95%