Learn More
2-bromo-1-(2-(4-chlorophényl)-4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10492033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492033 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10644553 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492033 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00935CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54001-36-4
Formule moléculaire C12H9BrClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 330.62
Numéro MDL MFCD04115414
Clé InChI MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
CID PubChem 2794647
Nom IUPAC 2-bromo-1-[2-(4-chlorophényl)-4-méthyl-1,3-thiazole-5-yl]éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 330.63
Pourcentage de pureté 95%