Learn More
2-bromo-1-(2-(4-chlorophényl)-4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 330.63 |
| Pourcentage de pureté | 95% |