Learn More
2-Bromo-1-(2,4-diméthylphényl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit 10130692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10130692 1 g Flacon en verre ambré 1g
10293022 10 g Flacon en verre ambré 10g
10422074 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10130692 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD00248DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 26346-85-0
Formule moléculaire C10H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 227.101
Clé InChI GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
CID PubChem 2063450
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 227.1
Pourcentage de pureté 97%