Learn More
2-(1-bromo-2-chlorophényl)éthan-1-one, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10223522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10223522 1 g Flacon en verre ambré 1g
10712513 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10223522 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06335DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5000-66-8
Formule moléculaire C8H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 233.489
Numéro MDL MFCD00832993
Clé InChI WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
CID PubChem 2735785
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-chlorophényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Densité 1.6020g/mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrCH2C(O)C6H4Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.49
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique