Learn More
2-Bromo-1-(2-chloropyridine-4-yl)éthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10574194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10574194 1 g 1g
10387494 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574194 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53605DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23794-16-3
Formule moléculaire C7H5BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 234.477
Numéro MDL MFCD09702373
Clé InChI BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
CID PubChem 16720431
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-chloropyridine-4-yl)éthanone
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.48
Pourcentage de pureté 95%