Learn More
2-bromo-1-(2-phénoxyphényl)éthanone, Thermo Scientific™
Code produit 10307644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307644 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10164244 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49905CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 94402-42-3
Formule moléculaire C14H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.144
Numéro MDL MFCD08435906
Clé InChI UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
CID PubChem 13074046
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2-phénoxyphényl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 291.14
Pourcentage de pureté 95%