Learn More
Bromhydrate de 2-bromo-1-(2-pyrazinyl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide |
| CAS | 126353-32-0 |
| Formule moléculaire | C6H6Br2N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H |
| SMILES | Br.BrCC(=O)c1cnccn1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-pirazin-2-iletanona;hidrobromuro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.93 |
| Poids de la formule | 279.8847 |