Learn More
Bromhydrate de 2-bromo-1-(2-pyridinyl)-1-éthanone, Thermo Scientific™
Code produit 10314762
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10314762 1 g Flacon en verre ambré 1g
10471304 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10314762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04005DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 17570-98-8
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.947
Clé InChI BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
CID PubChem 2776231
Nom IUPAC 2-bromo-1-pyridine-2-yléthanone ; Bromhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.95
Pourcentage de pureté 90%