Learn More
2-bromo-1-(2-thiényl)-1-éthanone, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10039201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10039201 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10416462 1 g Flacon en verre ambré 1g
10567844 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10039201 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13005CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10531-41-6
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.069
Clé InChI UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
CID PubChem 2776372
Nom IUPAC 2-bromo-1-thiophène-2-yléthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 90%