Learn More
2-bromo-1-[3-(3,4-dichlorophényl)isoxazol-5-yl]éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10069601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10069601 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069601 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04954DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[3-(3, 4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
CAS 175277-38-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H6BrCl2NO2
Numéro MDL MFCD00173899
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromoacetyl-3-3,4-dichlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, pubchem8719, buttpark 43\57-73
Clé InChI CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl)Cl
Nom IUPAC 2-bromo-1-[3-(3,4-dichlorophényl)-1,2-oxazol-5-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 334.978
CID PubChem 2799583
Poids de la formule 334.98
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique