Learn More
2-Bromo-1-[3,5-di(trifluorométhyl)phényl]ethan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10693033 1 g 1g
10334112 10 g -
10672505 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693033 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07614DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 131805-94-2
Formule moléculaire C10H5BrF6O
Poids moléculaire (g/mol) 335.043
Numéro MDL MFCD00792434
Clé InChI ZEKBFXJTIAEUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethanone, 3',5'-bis trifluoromethyl-2-bromoacetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethan-1-one, 3,5-bistrifluoromethyl-phenacyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenacyl bromide, ethanone,1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenacylbromide, a-bromo-3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone
CID PubChem 2736170
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-2-bromoéthanone
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CF3)2C6H3C(O)CH2Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 335.04
Pourcentage de pureté 95%