Learn More
2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457647 500 g 500g
11437647 25 g -
11447647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15692.36
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 21524-34-5 | C15H23Br | 283.253 g/mol
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene is used in Suzuki reaction. It is found to effect highly selective ring closures of homoallylic alcohols to substituted tetrahydrofurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzène est utilisé dans la réaction de Suzuki. Il s’avère créer une cyclisation hautement sélective des alcools homoallyliques aux tétrahydrofuranes substitués.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21524-34-5
Formule moléculaire C15H23Br
Poids moléculaire (g/mol) 283.253
Numéro MDL MFCD00051547
Clé InChI FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzene, 1-bromo-2,4,6-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbromobenzene, 1,3,5-triisopropyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-tris propan-2-yl benzene, 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzene, 2-bromo-1,3,5-tri propan-2-yl benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl-benzene, acmc-209flf
CID PubChem 140846
Nom IUPAC 2-Bromo-1,3,5-tri(propan-2-yl)benzène
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)Br)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Point d’ébullition 125°C to 126°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.5225
Quantité 500 g
Beilstein 1953440
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 283.25
Pourcentage de pureté 96%