Learn More
2-bromo-1,3,5-triméthyl-4-nitrobenzène, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391827 1 g 1g
11301837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05107.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244.088 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90561-85-6
Formule moléculaire C9H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.088
Numéro MDL MFCD00015924
Clé InChI IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
CID PubChem 2757200
Nom IUPAC 2-bromo-1,3,5-triméthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Point de fusion 56°C to 62°C
Point d’ébullition 106°C to 107°C (1.3 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1958703
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 244.09
Pourcentage de pureté ≥90%