Learn More
2-bromo-1,3-benzothiazole, 95 %, Maybridge
Code produit 10475502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10475502 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06010CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2516-40-7
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD02681887
Clé InChI DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
CID PubChem 612040
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%