Learn More
2-Bromo-1,3-dichlorobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327526
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327526 5 g 5g
11337526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11062.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19393-92-1 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19393-92-1
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.894
Numéro MDL MFCD00000574
Clé InChI UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
CID PubChem 29568
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1681054
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté 97%