Learn More
2-Bromo-1,3-diéthyl-5-méthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene |
| CAS | 314084-61-2 |
| Formule moléculaire | C11H15Br |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cc(C)cc(CC)c1Br |
| Nom IUPAC | 2-bro-1,3-diéthyl-5-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.14 |
| Poids de la formule | 226.0357 |