Learn More
2-bromo-1,3-difluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483354 25 g 25g
11473354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10633.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64248-56-2
Formule moléculaire C6H3BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 192.991
Numéro MDL MFCD00009894
Clé InChI HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
CID PubChem 123557
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-difluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Densité 1.71
Point d’ébullition 61°C (35 mmHg)
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1681053
Poids de la formule 192.99
Pourcentage de pureté 98%