Learn More
2-bromo-1-(3-éthyl-5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphthalen-2-yl)éthan-1-one, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10582852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582852 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD00361DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C18H25BrO
Numéro MDL MFCD00052015
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
Clé InChI BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-éthyl-5,5,8,8-tétraméthyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 337.301
CID PubChem 254968
Poids de la formule 337.3
Pourcentage de pureté 95%