Learn More
2-bromo-1-(3-phénylisoxazol-5-yl)éthan-1-one 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10062264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10062264 10 g Flacon en verre ambré 10g
10089481 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04811EA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 14731-14-7
Formule moléculaire C11H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 266.09
Numéro MDL MFCD00173898
Clé InChI XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
CID PubChem 2735532
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)ethan-1-one
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 266.09
Pourcentage de pureté 95%