Learn More
Acide 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15294368 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294368 1 g 1g
15204378 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294368 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454600010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5198-88-9 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5198-88-9
Formule moléculaire C4H2BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.03
Clé InChI BEGREHRAUWCAHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-4-thiazolecarboxylicacid, 2-bromothiazole-4-carboxylicacid, 2-bromo-4-carboxy-1,3-thiazole, pubchem22900, acmc-1avkr, 2-bromo-4-carboxythiazole
CID PubChem 2763209
Nom IUPAC Acide 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 204.0°C to 205.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.03
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.