Learn More
2-bromo-1-(3-thiényl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10041694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041694 5 g Flacon en verre ambré 5g
10150542 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13105DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1468-82-2
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD02677695
Clé InChI TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776379
SMILES BrCC(=O)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone
Nom IUPAC 2-bromo-1-thiophène-3-yléthanone
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 97%