Learn More
2-bromo-1-[4-(2-furyl)phényl]éthanone, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10153454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10153454 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153454 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34405CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone
CAS 868755-47-9
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Formule moléculaire C12H9BrO2
Formule linéaire Yes
Numéro MDL MFCD08435854
Quantité 250 mg
Synonyme 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-2-furanyl phenyl, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethan-1-one
Clé InChI SONOLDBWXMKWPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4-(furan-2-yl)phényl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 265.106
CID PubChem 18525721
Poids de la formule 265.11
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique