Learn More
2-bromo-1-[4-(2-thiényl)phényl]-1-éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10681075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10681075 250 mg 250mg
10113942 1 g 1g
10102884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10681075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12005CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 128746-80-5
Formule moléculaire C12H9BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 281.167
Numéro MDL MFCD06659059
Clé InChI QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795250
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-thiophène-2-ylphényl)éthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Poids de la formule 281.17
Pourcentage de pureté 97%